Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-ST3 beta-galactoside alpha-2,3-sialyltransferase 5 Rabbit Polyclonal Antibody

Fournisseur: ProSci Inc.
30-197
PRSI30-197EA 601 EUR InStock
PRSI30-197
Anti-ST3 beta-galactoside alpha-2,3-sialyltransferase 5 Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
Ganglioside GM3 is known to participate in the induction of cell differentiation, modulation of cell proliferation, maintenance of fibroblast morphology, signal transduction, and integrin-mediated cell adhesion. ST3GAL5 is a type II membrane protein which catalyzes the formation of GM3 using lactosylceramide as the substrate. It is a member of glycosyltransferase family 29 and may be localized to the Golgi apparatus. Mutation in its gene has been associated with Amish infantile epilepsy syndrome.Ganglioside GM3 is known to participate in the induction of cell differentiation, modulation of cell proliferation, maintenance of fibroblast morphology, signal transduction, and integrin-mediated cell adhesion. The protein encoded by this gene is a type II membrane protein which catalyzes the formation of GM3 using lactosylceramide as the substrate. The encoded protein is a member of glycosyltransferase family 29 and may be localized to the Golgi apparatus.

Antibody is purified by protein A chromatography method.

Antibody is lyophilized in PBS buffer with 2% sucrose. Add 100 μL of distilled water. Final antibody concentration is 1 mg/mL.

Aliquot and store at -20°C or below. Avoid multiple freeze-thaw cycles.

Type:
Antigen: ST3 beta-galactoside alpha-2,3-sialyltransferase 5
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype:
Reactivity: Human, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité