Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-TMPRSS11D Rabbit Polyclonal Antibody

Fournisseur: ProSci Inc.
30-200
PRSI30-200EA 601 EUR InStock
PRSI30-200
Anti-TMPRSS11D Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
TMPRSS11D is a trypsin-like serine protease released from the submucosal serous glands onto mucous membrane. It is a type II integral membrane protein and has 29-38% identity in the sequence of the catalytic region with human hepsin, enteropeptidase, acrosin, and mast cell tryptase. The noncatalytic region has little similarity to other known proteins. This protein may play some biological role in the host defense system on the mucous membrane independently of or in cooperation with other substances in airway mucous or bronchial secretions.This gene encodes a trypsin-like serine protease released from the submucosal serous glands onto mucous membrane. It is a type II integral membrane protein and has 29-38% identity in the sequence of the catalytic region with human hepsin, enteropeptidase, acrosin, and mast cell tryptase. The noncatalytic region has little similarity to other known proteins. This protein may play some biological role in the host defense system on the mucous membrane independently of or in cooperation with other substances in airway mucous or bronchial secretions.

Antibody is purified by protein A chromatography method.

Antibody is lyophilized in PBS buffer with 2% sucrose. Add 100 μL of distilled water. Final antibody concentration is 1 mg/mL.

Aliquot and store at -20°C or below. Avoid multiple freeze-thaw cycles.

Type:
Antigen: TMPRSS11D
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype:
Reactivity: Human

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité