Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-KCNC1 Rabbit Polyclonal Antibody

Fournisseur: ProSci Inc.
30-206
PRSI30-206EA 601 EUR InStock
PRSI30-206
Anti-KCNC1 Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
KCNC1 belongs to the delayed rectifier class of channel proteins and is an integral membrane protein that mediates the voltage-dependent potassium ion permeability of excitable membranes.The Shaker gene family of Drosophila encodes components of voltage-gated potassium channels and is comprised of four subfamilies. Based on sequence similarity, this gene is similar to one of these subfamilies, namely the Shaw subfamily. The protein encoded by this gene belongs to the delayed rectifier class of channel proteins and is an integral membrane protein that mediates the voltage-dependent potassium ion permeability of excitable membranes.

Antibody is purified by protein A chromatography method.

Antibody is lyophilized in PBS buffer with 2% sucrose. Add 100 μL of distilled water. Final antibody concentration is 1 mg/mL.

Aliquot and store at -20°C or below. Avoid multiple freeze-thaw cycles.

Type:
Antigen: KCNC1
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype:
Reactivity: Dog, Human, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité