Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-ZMPSTE24 Rabbit Polyclonal Antibody

Fournisseur: ProSci Inc.
30-216
PRSI30-216EA 660 EUR InStock
PRSI30-216
Anti-ZMPSTE24 Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
ZMPSTE24 is a member of the peptidase M48A family. This protein is a zinc metalloproteinase involved in the two step post-translational proteolytic cleavage of carboxy terminal residues of farnesylated prelamin A to form mature lamin A. Mutations in ZMPSTE24 gene have been associated with mandibuloacral dysplasia and restrictive dermopathy.The protein encoded by this gene is a zinc metalloprotease similar to yeast Ste24p. It is an integral membrane protein belonging to peptidase family M48 and is found in the endoplasmic reticulum and possibly in the Golgi compartment. It is thought to be involved in the proteolytic processing of farnesylated proteins.

Antibody is purified by peptide affinity chromatography method.

Antibody is lyophilized in PBS buffer with 2% sucrose. Add 50 μL of distilled water. Final antibody concentration is 1 mg/mL.

Aliquot and store at -20°C or below. Avoid multiple freeze-thaw cycles.

Type:
Antigen: ZMPSTE24
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype:
Reactivity: Human

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité