L'expérience en ligne d'Avantor évolue pour mieux vous accompagner ! À compter du 4 avril 2025, nos clients seront migrés vers une nouvelle plateforme pour une expérience d'achat en ligne simplifiée.
Anti-ST8SIA2 Rabbit Polyclonal Antibody
Fournisseur: ProSci Inc.
30-217
PRSI30-217EA 660 EUR InStock
PRSI30-217
Anti-ST8SIA2 Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
ST8SIA2 is a type II membrane protein that is thought to catalyze the transfer of sialic acid from CMP-sialic acid to N-linked oligosaccharides and glycoproteins. ST8SIA2 may be found in the Golgi apparatus and may be involved in the production of polysialic acid, a modulator of the adhesive properties of neural cell adhesion molecule (NCAM1). This protein is a member of glycosyltransferase family 29The protein encoded by this gene is a type II membrane protein that is thought to catalyze the transfer of sialic acid from CMP-sialic acid to N-linked oligosaccharides and glycoproteins. TheMore Product Information
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité