Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-ST3GAL2 Rabbit Polyclonal Antibody

Fournisseur: ProSci Inc.
30-231
PRSI30-231EA 660 EUR InStock
PRSI30-231
Anti-ST3GAL2 Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
ST3GAL2 is a type II membrane protein that catalyzes the transfer of sialic acid from CMP-sialic acid to galactose-containing substrates. The protein is normally found in the Golgi but can be proteolytically processed to a soluble form. This protein, which is a member of glycosyltransferase family 29, can use the same acceptor substrates as does sialyltransferase 4A.The protein encoded by this gene is a type II membrane protein that catalyzes the transfer of sialic acid from CMP-sialic acid to galactose-containing substrates. The encoded protein is normally found in the Golgi but can be proteolytically processed to a soluble form. This protein, which is a member of glycosyltransferase family 29, can use the same acceptor substrates as does sialyltransferase 4A.

Antibody is purified by peptide affinity chromatography method.

Antibody is lyophilized in PBS buffer with 2% sucrose. Add 50 μL of distilled water. Final antibody concentration is 1 mg/mL.

Aliquot and store at -20°C or below. Avoid multiple freeze-thaw cycles.

Type:
Antigen: ST3GAL2
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype:
Reactivity: Human, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité