Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-PAX8 Rabbit Polyclonal Antibody

Fournisseur: ProSci Inc.
30-352
PRSI30-352EA 660 EUR InStock
PRSI30-352
Anti-PAX8 Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
PAX8 is a member of the paired box (PAX) family of transcription factors. Members of this family typically contain a paired box domain, an octapeptide, and a paired-type homeodomain. This nuclear protein is involved in thyroid follicular cell development and expression of thyroid-specific genes. Mutations in its gene have been associated with thyroid dysgenesis, thyroid follicular carcinomas and atypical follicular thyroid adenomas.This gene is a member of the paired box (PAX) family of transcription factors. Members of this gene family typically encode proteins which contain a paired box domain, an octapeptide, and a paired-type homeodomain. This nuclear protein is involved in thyroid follicular cell development and expression of thyroid-specific genes. Mutations in this gene have been associated with thyroid dysgenesis, thyroid follicular carcinomas and atypical follicular thyroid adenomas. Alternate transcriptional splice variants, encoding different isoforms, have been characterized.

Antibody is purified by peptide affinity chromatography method.

Antibody is lyophilized in PBS buffer with 2% sucrose. Add 50 μL of distilled water. Final antibody concentration is 1 mg/mL.

Aliquot and store at -20°C or below. Avoid multiple freeze-thaw cycles.

Type:
Antigen: PAX8
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype:
Reactivity: Dog, Human, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité