Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-AKR1B1 Rabbit Polyclonal Antibody

Fournisseur: ProSci Inc.
30-373
PRSI30-373EA 601 EUR InStock
PRSI30-373
Anti-AKR1B1 Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
AKR1B1 is a member of the aldo/keto reductase superfamily, which consists of more than 40 known enzymes and proteins. This member catalyzes the reduction of a number of aldehydes, including the aldehyde form of glucose, and is thereby implicated in the development of diabetic complications by catalyzing the reduction of glucose to sorbitol.This gene encodes a member of the aldo/keto reductase superfamily, which consists of more than 40 known enzymes and proteins. This member catalyzes the reduction of a number of aldehydes, including the aldehyde form of glucose, and is thereby implicated in the development of diabetic complications by catalyzing the reduction of glucose to sorbitol. There are a few putative pseudogenes for this gene, and one of them has been confirmed and mapped to chromosome 3. Publication Note: This RefSeq record includes a subset of the publications that are available for this gene. Please see the Entrez Gene record to access additional publications.

Antibody is purified by protein A chromatography method.

Antibody is lyophilized in PBS buffer with 2% sucrose. Add 100 μL of distilled water. Final antibody concentration is 1 mg/mL.

Aliquot and store at -20°C or below. Avoid multiple freeze-thaw cycles.

Type:
Antigen: AKR1B1
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype:
Reactivity: Human

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité