Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-ENO3 Rabbit Polyclonal Antibody

Fournisseur: ProSci Inc.
30-377
PRSI30-377EA 601 EUR InStock
PRSI30-377
Anti-ENO3 Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
ENO3 is one of the three enolase isoenzymes found in mammals. This isoenzyme, a homodimer, is found in skeletal muscle cells in the adult. A switch from alpha enolase to beta enolase occurs in muscle tissue during development in rodents. Mutations in ENO3 gene can be associated with metabolic myopathies that may result from decreased stability of the enzyme.This gene encodes one of the three enolase isoenzymes found in mammals. This isoenzyme, a homodimer, is found in skeletal muscle cells in the adult. A switch from alpha enolase to beta enolase occurs in muscle tissue during development in rodents. Mutations in this gene can be associated with metabolic myopathies that may result from decreased stability of the enzyme. Two transcripts have been identified for this gene that differ only in their 5' UTR.

Antibody is purified by protein A chromatography method.

Antibody is lyophilized in PBS buffer with 2% sucrose. Add 100 μL of distilled water. Final antibody concentration is 1 mg/mL.

Aliquot and store at -20°C or below. Avoid multiple freeze-thaw cycles.

Type:
Antigen: ENO3
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype:
Reactivity: Human, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité