Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-PRDX6 Rabbit Polyclonal Antibody

Fournisseur: ProSci Inc.
30-386
PRSI30-386EA 660 EUR InStock
PRSI30-386
Anti-PRDX6 Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
PRDX6 is a member of the thiol-specific antioxidant protein family. This protein is a bifunctional enzyme with two distinct active sites. It is involved in redox regulation of the cell; it can reduce H (2)O (2) and short chain organic, fatty acid, and phospholipid hydroperoxides. It may play a role in the regulation of phospholipid turnover as well as in protection against oxidative injury. The protein encoded by this gene is a member of the thiol-specific antioxidant protein family. This protein is a bifunctional enzyme with two distinct active sites. It is involved in redox regulation of the cell; it can reduce H (2)O (2) and short chain organic, fatty acid, and phospholipid hydroperoxides. It may play a role in the regulation of phospholipid turnover as well as in protection against oxidative injury. Publication Note: This RefSeq record includes a subset of the publications that are available for this gene. Please see the Entrez Gene record to access additional publications.

Antibody is purified by peptide affinity chromatography method.

Antibody is lyophilized in PBS buffer with 2% sucrose. Add 50 μL of distilled water. Final antibody concentration is 1 mg/mL.

Aliquot and store at -20°C or below. Avoid multiple freeze-thaw cycles.

Type:
Antigen: PRDX6
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype:
Reactivity: Human, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité