Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Nous tenons à vous informer que notre plateforme d’e-commerce fera l’objet d’une procédure de maintenance planifiée entre 6:00 et 14:00 ET le 26 janvier 2025. Au cours de cette période, notre site ne sera pas disponible. Merci de votre compréhension.

Anti-STK3 Rabbit Polyclonal Antibody

Fournisseur: ProSci Inc.
30-436
PRSI30-436EA 601 EUR InStock
PRSI30-436
Anti-STK3 Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
Protein kinase activation is a frequent response of cells to treatment with growth factors, chemicals, heat shock, or apoptosis-inducing agents. This protein kinase activation presumably allows cells to resist unfavorable environmental conditions. The yeast 'sterile 20' (Ste20) kinase acts upstream of the mitogen-activated protein kinase (MAPK) cascade that is activated under a variety of stress conditions. MST2 was identified as a kinase that is activated by the proapoptotic agents straurosporine and FAS ligand.Protein kinase activation is a frequent response of cells to treatment with growth factors, chemicals, heat shock, or apoptosis-inducing agents. This protein kinase activation presumably allows cells to resist unfavorable environmental conditions. The yeast 'sterile 20' (Ste20) kinase acts upstream of the mitogen-activated protein kinase (MAPK) cascade that is activated under a variety of stress conditions. MST2 was identified as a kinase that is activated by the proapoptotic agents straurosporine and FAS ligand (MIM 134638) (Taylor et al., 1996 [PubMed 8816758]; Lee et al., 2001 [PubMed 11278283]).[supplied by OMIM]. Publication Note: This RefSeq record includes a subset of the publications that are available for this gene. Please see the Entrez Gene record to access additional publications. PRIMARYREFSEQ_SPAN PRIMARY_IDENTIFIER PRIMARY_SPAN COMP 1-11 U26424.1 1-11 12-2826 BC010640.2 1-2815

Antibody is purified by protein A chromatography method.

Antibody is lyophilized in PBS buffer with 2% sucrose. Add 100 μL of distilled water. Final antibody concentration is 1 mg/mL.

Aliquot and store at -20°C or below. Avoid multiple freeze-thaw cycles.

Type:
Antigen: STK3
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype:
Reactivity: Human, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité