Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-OXCT2 Rabbit Polyclonal Antibody

Fournisseur: ProSci Inc.
30-466
PRSI30-466EA 660 EUR InStock
PRSI30-466
Anti-OXCT2 Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
OXCT2 is a testis-specific succinyl-CoA:3-oxoacid CoA transferase (EC 2.8.3.5), which catalyzes the reversible transferof CoA from succinyl-CoA to acetoacetate in the first step of ketone body utilization.OXCT2 is a testis-specific succinyl-CoA:3-oxoacid CoA transferase (EC 2.8.3.5), which catalyzes the reversible transfer of CoA from succinyl-CoA to acetoacetate in the first step of ketone body utilization. See also OXCT1 (MIM 601424).

Antibody is purified by peptide affinity chromatography method.

Antibody is lyophilized in PBS buffer with 2% sucrose. Add 50 μL of distilled water. Final antibody concentration is 1 mg/mL.

Aliquot and store at -20°C or below. Avoid multiple freeze-thaw cycles.

Type:
Antigen: OXCT2
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype:
Reactivity: Human, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité