Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-QTRT1 Rabbit Polyclonal Antibody

Fournisseur: ProSci Inc.
30-478
PRSI30-478EA 660 EUR InStock
PRSI30-478
Anti-QTRT1 Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
tRNA-guanine transglycosylase (TGT; EC 2.4.2.29) synthesizes queuosine (Q), which is found in tRNAs that recognize NAU and NAC codons, encoding tyr, asn, asp, and his. Prokaryotic TGT is a single protein of 43 kD. In contrast, mammalian TGT appears to be a heterodimer consisting of a 60-kD subunit (USP14; MIM 607274) and a 43-kD catalytic subunit (QTRT1).tRNA-guanine transglycosylase (TGT; EC 2.4.2.29) synthesizes queuosine (Q), which is found in tRNAs that recognize NAU and NAC codons, encoding tyr, asn, asp, and his. Prokaryotic TGT is a single protein of 43 kD. In contrast, mammalian TGT appears to be a heterodimer consisting of a 60-kD subunit (USP14; MIM 607274) and a 43-kD catalytic subunit (QTRT1) (Deshpande and Katze, 2001 [PubMed 11255023]).

Antibody is purified by peptide affinity chromatography method.

Antibody is lyophilized in PBS buffer with 2% sucrose. Add 50 μL of distilled water. Final antibody concentration is 1 mg/mL.

Aliquot and store at -20°C or below. Avoid multiple freeze-thaw cycles.

Type:
Antigen: QTRT1
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype:
Reactivity: Human, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité