Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-LTC4S Rabbit Polyclonal Antibody

Fournisseur: ProSci Inc.
30-495
PRSI30-495EA 601 EUR InStock
PRSI30-495
Anti-LTC4S Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
The MAPEG (Membrane Associated Proteins in Eicosanoid and Glutathione metabolism) family includes a number of human proteins, several of which are involved the production of leukotrienes. LTC4S is an enzyme that catalyzes the first step in the biosynthesis of cysteinyl leukotrienes, potent biological compounds derived from arachidonic acid. Leukotrienes have been implicated as mediators of anaphylaxis and inflammatory conditions such as human bronchial asthma.The MAPEG (Membrane Associated Proteins in Eicosanoid and Glutathione metabolism) family includes a number of human proteins, several of which are involved the production of leukotrienes. This gene encodes an enzyme that catalyzes the first step in the biosynthesis of cysteinyl leukotrienes, potent biological compounds derived from arachidonic acid. Leukotrienes have been implicated as mediators of anaphylaxis and inflammatory conditions such as human bronchial asthma. This protein localizes to the nuclear envelope and adjacent endoplasmic reticulum. Publication Note: This RefSeq record includes a subset of the publications that are available for this gene. Please see the Entrez Gene record to access additional publications.

Antibody is purified by protein A chromatography method.

Antibody is lyophilized in PBS buffer with 2% sucrose. Add 100 μL of distilled water. Final antibody concentration is 1 mg/mL.

Aliquot and store at -20°C or below. Avoid multiple freeze-thaw cycles.

Type:
Antigen: LTC4S
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype:
Reactivity: Human

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité