Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-HS3ST5 Rabbit Polyclonal Antibody

Fournisseur: ProSci Inc.
30-503
PRSI30-503EA 660 EUR InStock
PRSI30-503
Anti-HS3ST5 Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
HS3ST5 is the rate limiting enzyme for synthesis of HSact. It performs the crucial step modification in the biosynthesis of anticoagulant heparan sulfate (HSact) that is to complete the structure of the antithrombin pentasaccharide binding site. HS3ST5 also generates GlcUA-GlcNS or IdoUA-GlcNS and IdoUA2S-GlcNH2. The substrate-specific O-sulfation generates an enzyme-modified heparan sulfate which acts as a binding receptor to Herpes simplex virus-1 (HSV-1) and permits its entry.HS3ST5 belongs to a group of heparan sulfate 3-O-sulfotransferases (EC 2.8.2.23) that transfer sulfate from 3-prime-phosphoadenosine 5-prime phosphosulfate (PAPS) to heparan sulfate and heparin (Mochizuki et al., 2003 [PubMed 12740361]).

Antibody is purified by peptide affinity chromatography method.

Antibody is lyophilized in PBS buffer with 2% sucrose. Add 50 μL of distilled water. Final antibody concentration is 1 mg/mL.

Aliquot and store at -20°C or below. Avoid multiple freeze-thaw cycles.

Type:
Antigen: HS3ST5
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype:
Reactivity: Human, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité