Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-ST6GALNAC4 Rabbit Polyclonal Antibody

Fournisseur: ProSci Inc.
30-508
PRSI30-508EA 660 EUR InStock
PRSI30-508
Anti-ST6GALNAC4 Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
ST6GALNAC4 is a type II membrane protein that catalyzes the transfer of sialic acid from CMP-sialic acid to galactose-containing substrates. ST6GALNAC4 prefers glycoproteins rather than glycolipids as substrates and shows restricted substrate specificity, utilizing only the trisaccharide sequence Neu5Ac-alpha-2,3-Gal-beta-1,3-GalNAc. In addition, it is involved in the synthesis of ganglioside GD1A from GM1B. ST6GALNAC4 is normally found in the Golgi apparatus but can be proteolytically processed to a soluble form. It is a member of glycosyltransferase family 29.The protein encoded by this gene is a type II membrane protein that catalyzes the transfer of sialic acid from CMP-sialic acid to galactose-containing substrates. The encoded protein prefers glycoproteins rather than glycolipids as substrates and shows restricted substrate specificity, utilizing only the trisaccharide sequence Neu5Ac-alpha-2,3-Gal-beta-1,3-GalNAc. In addition, it is involved in the synthesis of ganglioside GD1A from GM1B. The encoded protein is normally found in the Golgi apparatus but can be proteolytically processed to a soluble form. This protein is a member of glycosyltransferase family 29. Transcript variants encoding different isoforms have been found for this gene.

Antibody is purified by peptide affinity chromatography method.

Antibody is lyophilized in PBS buffer with 2% sucrose. Add 50 μL of distilled water. Final antibody concentration is 1 mg/mL.

Aliquot and store at -20°C or below. Avoid multiple freeze-thaw cycles.

Type:
Antigen: ST6GALNAC4
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype:
Reactivity: Human, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité