Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-ZMAT3 Rabbit Polyclonal Antibody

Fournisseur: ProSci Inc.
30-661
PRSI30-661EA 589 EUR InStock
PRSI30-661
Anti-ZMAT3 Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
ZMAT3 is a protein containing three zinc finger domains and a nuclear localization signal. The mRNA and the protein of this gene are upregulated by wildtype p53 and overexpression of this gene inhibits tumor cell growth, suggesting that this gene may have a role in the p53-dependent growth regulatory pathway.This gene encodes a protein containing three zinc finger domains and a nuclear localization signal. The mRNA and the protein of this gene are upregulated by wildtype p53 and overexpression of this gene inhibits tumor cell growth, suggesting that this gene may have a role in the p53-dependent growth regulatory pathway. Alternative splicing of this gene results in two transcript variants encoding two isoforms differing in only one amino acid.

Antibody is purified by peptide affinity chromatography method.

Antibody is lyophilized in PBS buffer with 2% sucrose. Add 50 μL of distilled water. Final antibody concentration is 1 mg/mL.

Aliquot and store at -20°C or below. Avoid multiple freeze-thaw cycles.

Type:
Antigen: ZMAT3
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype:
Reactivity: Human, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité