Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-GTF2A1L Rabbit Polyclonal Antibody

Fournisseur: ProSci Inc.
30-665
PRSI30-665EA 660 EUR InStock
PRSI30-665
Anti-GTF2A1L Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
The assembly and stability of the RNA polymerase II transcription pre-initiation complex on a eukaryotic core promoter involve the effects of TFIIA on the interaction between TATA-binding protein (TBP) and DNA. This gene encodes a germ cell-specific counterpart of the large (alpha/beta) subunit of general transcription factor TFIIA that is able to stabilize the binding of TBP to DNA and may be uniquely important to testis biology.The assembly and stability of the RNA polymerase II transcription pre-initiation complex on a eukaryotic core promoter involve the effects of TFIIA on the interaction between TATA-binding protein (TBP) and DNA. This gene encodes a germ cell-specific counterpart of the large (alpha/beta) subunit of general transcription factor TFIIA that is able to stabilize the binding of TBP to DNA and may be uniquely important to testis biology. Alternative splicing for this locus has been observed and two variants, encoding distinct isoforms, have been identified. Co-transcription of this gene and the neighboring upstream gene generates a rare transcript (SALF), which encodes a fusion protein comprised of sequence sharing identity with each individual gene product.

Antibody is purified by peptide affinity chromatography method.

Antibody is lyophilized in PBS buffer with 2% sucrose. Add 50 μL of distilled water. Final antibody concentration is 1 mg/mL.

Aliquot and store at -20°C or below. Avoid multiple freeze-thaw cycles.

Type:
Antigen: GTF2A1L
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype:
Reactivity: Human

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité