Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-ASPH Rabbit Polyclonal Antibody

Fournisseur: ProSci Inc.
30-724
PRSI30-724EA 660 EUR InStock
PRSI30-724
Anti-ASPH Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
ASPH is thought to play an important role in calcium homeostasis. Alternative splicing of this gene results in five transcript variants which vary in protein translation, the coding of catalytic domains, and tissue expression. Variation among these transcripts impacts their functions which involve roles in the calcium storage and release process in the endoplasmic and sarcoplasmic reticulum as well as hydroxylation of aspartic acid and asparagine in epidermal growth factor-like domains of various proteins.This gene is thought to play an important role in calcium homeostasis. Alternative splicing of this gene results in five transcript variants which vary in protein translation, the coding of catalytic domains, and tissue expression. Variation among these transcripts impacts their functions which involve roles in the calcium storage and release process in the endoplasmic and sarcoplasmic reticulum as well as hydroxylation of aspartic acid and asparagine in epidermal growth factor-like domains of various proteins.

Antibody is purified by peptide affinity chromatography method.

Antibody is lyophilized in PBS buffer with 2% sucrose. Add 50 μL of distilled water. Final antibody concentration is 1 mg/mL.

Aliquot and store at -20°C or below. Avoid multiple freeze-thaw cycles.

Type:
Antigen: ASPH
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype:
Reactivity: Human

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité