Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-TRIP6 Rabbit Polyclonal Antibody

Fournisseur: ProSci Inc.
30-734
PRSI30-734EA 660 EUR InStock
PRSI30-734
Anti-TRIP6 Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
TRIP6 is a member of the zyxin family and encodes a protein with three LIM zinc-binding domains. This protein localizes to focal adhesion sites and along actin stress fibers. Recruitment of TRIP6 to the plasma membrane occurs in a lysophosphatidic acid (LPA)-dependent manner and it regulates LPA-induced cell migration.This gene is a member of the zyxin family and encodes a protein with three LIM zinc-binding domains. This protein localizes to focal adhesion sites and along actin stress fibers. Recruitment of this protein to the plasma membrane occurs in a lysophosphatidic acid (LPA)-dependent manner and it regulates LPA-induced cell migration. Alternatively spliced variants which encode different protein isoforms have been described; however, not all variants have been fully characterized. Publication Note: This RefSeq record includes a subset of the publications that are available for this gene. Please see the Entrez Gene record to access additional publications.

Antibody is purified by peptide affinity chromatography method.

Antibody is lyophilized in PBS buffer with 2% sucrose. Add 50 μL of distilled water. Final antibody concentration is 1 mg/mL.

Aliquot and store at -20°C or below. Avoid multiple freeze-thaw cycles.

Type:
Antigen: TRIP6
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype:
Reactivity: Human, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité