Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-MBNL2 Rabbit Polyclonal Antibody

Fournisseur: ProSci Inc.
30-736
PRSI30-736EA 660 EUR InStock
PRSI30-736
Anti-MBNL2 Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
MBNL2 is a C3H-type zinc finger protein, which is similar to the Drosophila melanogaster muscleblind B protein.MBNL2 is a RNA-binding protein that binds to 5'ACACCC-3' core sequence. It binds to CUG triplet repeat expansion in myotonic dystrophy muscle cells by sequestering the target RNAs. MBNL2 seems to regulate expression and localization of ITGA3 by transporting it from the nucleus to cytoplasm. It may play a role in myotonic dystrophy pathophysiology (DM).

Antibody is purified by peptide affinity chromatography method.

Antibody is lyophilized in PBS buffer with 2% sucrose. Add 50 μL of distilled water. Final antibody concentration is 1 mg/mL.

Aliquot and store at -20°C or below. Avoid multiple freeze-thaw cycles.

Type:
Antigen: MBNL2
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype:
Reactivity: Human, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité