Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-FHL5 Rabbit Polyclonal Antibody

Fournisseur: ProSci Inc.
30-742
PRSI30-742EA 660 EUR InStock
PRSI30-742
Anti-FHL5 Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
FHL5 is coordinately expressed with activator of cAMP-responsive element modulator (CREM). It is associated with CREM and confers a powerful transcriptional activation function. CREM acts as a transcription factor essential for the differentiation of spermatids into mature spermatozoa.The protein encoded by this gene is coordinately expressed with activator of cAMP-responsive element modulator (CREM). It is associated with CREM and confers a powerful transcriptional activation function. CREM acts as a transcription factor essential for the differentiation of spermatids into mature spermatozoa. There are multiple polyadenylation sites found in this gene. Publication Note: This RefSeq record includes a subset of the publications that are available for this gene. Please see the Entrez Gene record to access additional publications.

Antibody is purified by peptide affinity chromatography method.

Antibody is lyophilized in PBS buffer with 2% sucrose. Add 50 μL of distilled water. Final antibody concentration is 1 mg/mL.

Aliquot and store at -20°C or below. Avoid multiple freeze-thaw cycles.

Type:
Antigen: FHL5
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype:
Reactivity: Human, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité