Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-CNN2 Rabbit Polyclonal Antibody

Fournisseur: ProSci Inc.
30-789
PRSI30-789EA 660 EUR InStock
PRSI30-789
Anti-CNN2 Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
CNN2, which can bind actin, calmodulin, troponin C, and tropomyosin, may function in the structural organization of actin filaments. CNN2 could play a role in smooth muscle contraction and cell adhesion.The protein encoded by this gene, which can bind actin, calmodulin, troponin C, and tropomyosin, may function in the structural organization of actin filaments. The encoded protein could play a role in smooth muscle contraction and cell adhesion. Two transcript variants encoding different isoforms have been found for this gene.

Antibody is purified by peptide affinity chromatography method.

Antibody is lyophilized in PBS buffer with 2% sucrose. Add 50 μL of distilled water. Final antibody concentration is 1 mg/mL.

Aliquot and store at -20°C or below. Avoid multiple freeze-thaw cycles.

Type:
Antigen: CNN2
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype:
Reactivity:

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité