Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-APPBP2 Rabbit Polyclonal Antibody

Fournisseur: ProSci Inc.
30-797
PRSI30-797EA 660 EUR InStock
PRSI30-797
Anti-APPBP2 Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
APPBP2 interacts with microtubules and is functionally associated with beta-amyloid precursor protein transport and/or processing. The beta-amyloid precursor protein is a cell surface protein with signal-transducing properties, and it is thought to play a role in the pathogenesis of Alzheimer's disease. APPBP2 has been found to be highly expressed in breast cancer.The protein encoded by this gene interacts with microtubules and is functionally associated with beta-amyloid precursor protein transport and/or processing. The beta-amyloid precursor protein is a cell surface protein with signal-transducing properties, and it is thought to play a role in the pathogenesis of Alzheimer's disease. This gene has been found to be highly expressed in breast cancer. Multiple polyadenylation sites have been found for this gene.

Antibody is purified by peptide affinity chromatography method.

Antibody is lyophilized in PBS buffer with 2% sucrose. Add 50 μL of distilled water. Final antibody concentration is 1 mg/mL.

Aliquot and store at -20°C or below. Avoid multiple freeze-thaw cycles.

Type:
Antigen: APPBP2
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype:
Reactivity: Human, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité