L'expérience en ligne d'Avantor évolue pour mieux vous accompagner ! À compter du 4 avril 2025, nos clients seront migrés vers une nouvelle plateforme pour une expérience d'achat en ligne simplifiée.
Anti-ACTRT2 Rabbit Polyclonal Antibody
Fournisseur: ProSci Inc.
30-823
PRSI30-823EA 660 EUR InStock
PRSI30-823
Anti-ACTRT2 Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
ACTRT2 belongs to the actin family. Studies have shown that this protein may be involved in cytoskeletal organization similar to other cytoplasmic actin-related protein (ARP) subfamily members. Antibody raised against the human protein has been used to detect the protein by immunoblotting and immunofluorescence microscopy, demonstrating its specific synthesis in the testis, late in spermatid differentiation, and its localization in the calyx.The protein encoded by this intronless gene belongs to the actin family. Studies have shown that this protein may be involved in cytoskeletalMore Product Information
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité