Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-CSNK2A2 Rabbit Polyclonal Antibody

Fournisseur: ProSci Inc.
30-893
PRSI30-893EA 660 EUR InStock
PRSI30-893
Anti-CSNK2A2 Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
CSNK2A2 belongs to the protein kinase superfamily, Ser/Thr protein kinase family, CK2 subfamily. It contains 1 protein kinase domain. Casein kinases are operationally defined by their preferential utilization of acidic proteins such as caseins as substrates. The alpha and alpha' chains contain the catalytic site. CSNK2A2 participates in Wnt signaling. It phosphorylates 'Ser-392' of p53/TP53 following UV irradiation.

Antibody is purified by peptide affinity chromatography method.

Antibody is lyophilized in PBS buffer with 2% sucrose. Add 50 μL of distilled water. Final antibody concentration is 1 mg/mL.

Aliquot and store at -20°C or below. Avoid multiple freeze-thaw cycles.

Type:
Antigen: CSNK2A2
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype:
Reactivity:

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité