Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-DNALI1 Rabbit Polyclonal Antibody

Fournisseur: ProSci Inc.
30-899
PRSI30-899EA 660 EUR InStock
PRSI30-899
Anti-DNALI1 Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
DNALI1 is the human homolog of the Chlamydomonas inner dynein arm gene, p28. The precise function of this gene is not known, however, it is a potential candidate for immotile cilia syndrome (ICS). Ultrastructural defects of the inner dynein arms are seen in patients with ICS. Immotile mutant strains of Chlamydomonas, a biflagellated algae, exhibit similar defects. This gene is the human homolog of the Chlamydomonas inner dynein arm gene, p28. The precise function of this gene is not known, however, it is a potential candidate for immotile cilia syndrome (ICS). Ultrastructural defects of the inner dynein arms are seen in patients with ICS. Immotile mutant strains of Chlamydomonas, a biflagellated algae, exhibit similar defects.

Antibody is purified by peptide affinity chromatography method.

Antibody is lyophilized in PBS buffer with 2% sucrose. Add 50 μL of distilled water. Final antibody concentration is 1 mg/mL.

Aliquot and store at -20°C or below. Avoid multiple freeze-thaw cycles.

Type:
Antigen: DNALI1
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype:
Reactivity: Human, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité