Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-SPAG11B Rabbit Polyclonal Antibody

Fournisseur: ProSci Inc.
30-921
PRSI30-921EA 660 EUR InStock
PRSI30-921
Anti-SPAG11B Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
SPAG11B is one of several androgen-dependent, epididymis-specific secretory proteins. The specific functions of these proteins have not been determined, but they are thought to be involved in sperm maturation. Some of the isoforms contain regions of similarity to beta-defensins, a family of antimicrobial peptides.This gene encodes several androgen-dependent, epididymis-specific secretory proteins. The specific functions of these proteins have not been determined, but they are thought to be involved in sperm maturation. Some of the isoforms contain regions of similarity to beta-defensins, a family of antimicrobial peptides. The gene is located on chromosome 8p23 near the defensin gene cluster. Alternative splicing of this gene results in seven transcript variants encoding different isoforms. Two different N-terminal and five different C-terminal protein sequences are encoded by the splice variants. Two additional variants have been described, but their full length sequences have not been determined.

Antibody is purified by peptide affinity chromatography method.

Antibody is lyophilized in PBS buffer with 2% sucrose. Add 50 μL of distilled water. Final antibody concentration is 1 mg/mL.

Aliquot and store at -20°C or below. Avoid multiple freeze-thaw cycles.

Type:
Antigen: SPAG11B
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype:
Reactivity: Human

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité