Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-PGK2 Rabbit Polyclonal Antibody

Fournisseur: ProSci Inc.
30-942
PRSI30-942EA 660 EUR InStock
PRSI30-942
Anti-PGK2 Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
PGK2 is a testis-specific form of phosphoglycerate kinase (EC 2.7.2.3), which catalyzes the reversible conversion of 1,3-diphosphoglycerate to 3-phosphoglycerate during glycolysis, generating one molecule of ATP. The PGK2 gene encodes a testis-specific form of phosphoglycerate kinase (EC 2.7.2.3), which catalyzes the reversible conversion of 1,3-diphosphoglycerate to 3-phosphoglycerate during glycolysis, generating one molecule of ATP. See also PGK1 (MIM 311800), which is ubiquitously expressed in all somatic tissues and maps to chromosome Xq13.

Antibody is purified by peptide affinity chromatography method.

Antibody is lyophilized in PBS buffer with 2% sucrose. Add 50 μL of distilled water. Final antibody concentration is 1 mg/mL.

Aliquot and store at -20°C or below. Avoid multiple freeze-thaw cycles.

Type:
Antigen: PGK2
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype:
Reactivity: Human, Mouse

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité