Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-PRKAA1 Rabbit Polyclonal Antibody

Fournisseur: ProSci Inc.
30-953
PRSI30-953EA 660 EUR InStock
PRSI30-953
Anti-PRKAA1 Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
PRKAA1 belongs to the ser/thr protein kinase family. It is the catalytic subunit of the 5'-prime-AMP-activated protein kinase (AMPK). AMPK is a cellular energy sensor conserved in all eukaryotic cells. The kinase activity of AMPK is activated by the stimuli that increase the cellular AMP/ATP ratio. AMPK regulates the activities of a number of key metabolic enzymes through phosphorylation. It protects cells from stresses that cause ATP depletion by switching off ATP-consuming biosynthetic pathways.The protein encoded by this gene belongs to the ser/thr protein kinase family. It is the catalytic subunit of the 5'-prime-AMP-activated protein kinase (AMPK). AMPK is a cellular energy sensor conserved in all eukaryotic cells. The kinase activity of AMPK is activated by the stimuli that increase the cellular AMP/ATP ratio. AMPK regulates the activities of a number of key metabolic enzymes through phosphorylation. It protects cells from stresses that cause ATP depletion by switching off ATP-consuming biosynthetic pathways. Alternatively spliced transcript variants encoding distinct isoforms have been observed.

Antibody is purified by peptide affinity chromatography method.

Antibody is lyophilized in PBS buffer with 2% sucrose. Add 50 μL of distilled water. Final antibody concentration is 1 mg/mL.

Aliquot and store at -20°C or below. Avoid multiple freeze-thaw cycles.

Type:
Antigen: PRKAA1
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype:
Reactivity: Human

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité