Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-LANO Rabbit Polyclonal Antibody

Fournisseur: ProSci Inc.
3001
PRSI3001EA 415 EUR InStock
PRSI3001
Anti-LANO Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
Lano Antibody: Lano is a member of the LAP (leucine-rich repeats and PDZ) family of proteins that also includes Densin-180, Erbin, and hScribble. The LAP proteins generally contain multiple leucine-rich repeat (LRR) domains which serve to target them to the basolateral membrane of epithelial cells. Lano is unique in that it alone does not possess one or more PDZ (PSD95/DLG/ZO-1) domains as do the other members of the LAP family. However, it can bind to the PDZ domain of Erbin in addition to those of membrane-associated and guanylate kinase (MAGUK) proteins which regulate adhesion and plasticity at cell junctions. It has been suggested that it is through these interaction that these LAP proteins participate in the maintenance of proper embryonic development and integrity of epithelial tissues.

Type:
Antigen: LANO
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité