Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-NDEL1 Rabbit Polyclonal Antibody

Fournisseur: ProSci Inc.
3009
PRSI3009EA 435 EUR InStock
PRSI3009
Anti-NDEL1 Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
Nudel Antibody: Nudel was initially discovered as a protein homologous to Aspergillus NUDE and that associated with Lis1 and polyprotein complex cytoplasmic dynein, both of which have been linked to neuronal development and migration. It was later shown to be a substrate of cdk5, a kinase known to be critical during neuronal migration; phosphorylation of Nudel by cdk5 affects its localization in neurons and affects neuritic morphology. It is thought that together with Lis1, Nudel regulates cytoplasmic dynein, a large polyprotein complex, in neuronal migration and mitosis through direct interactions. Similar interactions are thought to also play a role in membrane traffic in other cells as disruption of Nudel expression through RNA interference perturbed normal endomembrane flux and resulted in the fragmentation of the Golgi apparatus.

Type:
Antigen: NDEL1
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité