Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-CARD10 Rabbit Polyclonal Antibody

Fournisseur: ProSci Inc.
3013
PRSI3013EA 435 EUR InStock
PRSI3013
Anti-CARD10 Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
CARD10 Antibody: Apoptosis is related to many diseases and development. Cell death signals are transduced by death domain (DD), death effector domain (DED), and caspase recruitment domain (CARD) containing molecules. CARD containing proteins include some caspases, Apaf-1, CARD4, IAPs, RICK, ARC, RAIDD, Bcl-10, and ASC. A novel CARD-containing protein was recently identified and designated CARD10. This protein belongs to the membrane-associated guanylate kinase-like (MAGUK) family of proteins that can function as molecular scaffolds that assist assembly of signal transduction molecules. CARD 10 interacts with Bcl-10, a Bcl protein that promotes apoptosis, caspase-9 maturation and activation of NF-kappa B. CARD 10 and the related protein CARMA1 also associate with NEMO, the regulatory subunit of the I kappa K complex, demonstrating its importance in the regulation of NF-kappa B transcription factor activation.

Type:
Antigen: CARD10
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype:
Reactivity: Human, Mouse

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité