Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-BCL2L13 Rabbit Polyclonal Antibody

Fournisseur: ProSci Inc.
3023
PRSI3023EA 435 EUR InStock
PRSI3023
Anti-BCL2L13 Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
Bcl-rambo Antibody: Apoptosis plays a major role in normal organism development, tissue homeostasis, and removal of damaged cells. Disruption of this process has been implicated in a variety of diseases such as cancer. Members of the Bcl-2 family are known to be critical regulators of this process. These proteins are characterized by the presence of several conserved motifs termed Bcl-2 homology (BH) domains. A novel, widely expressed member termed Bcl-rambo was recently identified. This protein is localized to mitochondria in mammalian cells and its overexpression induces apoptosis which could be blocked by co-expression of inhibitor of apoptosis proteins (IAPs) such as XIAP, cIAP1, and cIAP2. Bcl-rambo shows overall homology to the anti-apoptotic members containing BH motifs, but unlike Bcl-2, the C-terminal membrane anchor of Bcl-rambo is preceded by a unique 250 amino acid insertion. This region by itself can induce apoptosis more efficiently than the Bcl-2 homology regions, suggesting that Bcl-rambo may be important other pro-apoptotic pathways.

Type:
Antigen: BCL2L13
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité