Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-SEPT4 Rabbit Polyclonal Antibody

Fournisseur: ProSci Inc.
3025
PRSI3025EA 435 EUR InStock
PRSI3025
Anti-SEPT4 Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
ARTS Antibody: Apoptosis is related to many diseases and development. Mitochondrial proteins, such as cytochrome c, Apaf-1, and AIF play important role in apoptosis. A novel mitochondrial septin-like protein was identified recently and designated ARTS for apoptosis related protein in TGF-beta signaling pathway. ARTS that is encoded by the human septin H5/PNUTL2/CDCrel2b gene is located to mitochondria and translocates to the nucleus when apoptosis occurs. ARTS is expressed in many tissues. It enhances cell death induced by TGF-beta and, to a lesser extent, by other apoptotic agents, such as TNF-alpha and Fas ligand.

Type:
Antigen: SEPT4
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité