Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-NLRP2 Rabbit Polyclonal Antibody

Fournisseur: ProSci Inc.
3027
PRSI3027EA 435 EUR InStock
PRSI3027
Anti-NLRP2 Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
NALP2 Antibody: NALP2 belongs to a family of cytoplasmic proteins that have been implicated in cell responses to apoptotic and inflammatory stimuli. Unlike the prototypical NALP protein NALP1, NALP2 only contains a NACHT domain, leucine rich repeat (LRR), and pyrin-containing domain (PYD). This protein interacts with the adapter protein ASC in addition to CARD8 and caspase-1 to form an inflammasome with high proIL-1 beta -processing activity and is thought to function as a modulator of NF-kappa B and procaspase-1 activation in macrophages. It has also been suggested that NALP2, in addition to other NALP family members, can act as innate sensors of pathogens in a manner similar to the toll-like receptors (TLRs). At least two alternatively spliced transcript variants encoding distinct isoforms have been found for NALP2.

Type:
Antigen: NLRP2
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité