Human NALP2 peptide (12 aa near C-terminus)
Fournisseur: ProSci Inc.
3027P
PRSI3027PEA 122 EUR InStock
PRSI3027P
Human NALP2 peptide (12 aa near C-terminus)
Protéines et Peptides
NALP2 peptide is used for blocking the activity of NALP2 antibody.
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité