Human p53DINP1 peptide
Fournisseur: ProSci Inc.
3045P
PRSI3045PEA 122 EUR InStock
PRSI3045P
Human p53DINP1 peptide
Protéines et Peptides
p53DINP1 peptide is used for blocking the activity of p53DINP1 antibody.
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité