Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Nous tenons à vous informer que notre plateforme d’e-commerce fera l’objet d’une procédure de maintenance planifiée entre 6:00 et 14:00 ET le 26 janvier 2025. Au cours de cette période, notre site ne sera pas disponible. Merci de votre compréhension.

Anti-TTC5 Rabbit Polyclonal Antibody

Fournisseur: ProSci Inc.
3053
PRSI3053EA 435 EUR InStock
PRSI3053
Anti-TTC5 Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
TTC5 Antibody: Tetratricopeptide repeat protein 5 (TTC5) is a member of a diverse group of functionally distinct proteins that are characterized by containing one or more tetratricopeptide repeats. Each motif consists of two anti-parallel a-helices such that tandem arrays of TPR motifs generate a right-handed helical structure with an amphipathic channel that may serve to accommodate the complementary region of a target protein. While the exact function of TTC5 remains unclear, it is thought that the TPR motifs serve to mediate protein-protein interactions such as those seen with protein chaperones HSP70 and HSP90 and some proteins involved in cell stress response signaling pathways such as protein phosphatase 5, suggesting that TTC5 may also function via protein-protein interactions mediated by its TPR motifs.

Type:
Antigen: TTC5
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité