Human PAK6 peptide (13 aa in the center)
Fournisseur: ProSci Inc.
3073P
PRSI3073PEA 122 EUR InStock
PRSI3073P
Human PAK6 peptide (13 aa in the center)
Protéines et Peptides
PAK6 peptide is used for blocking activity of PAK6 antibody.
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité