Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-PAK4 Rabbit Polyclonal Antibody

Fournisseur: ProSci Inc.
3077
PRSI3077EA 435 EUR InStock
PRSI3077
Anti-PAK4 Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
PAK4 Antibody: The p21-activated kinases (PAKs) are serine-threonine kinases that bind to the active forms of Cdc42 and Rac. They are divided into two groups, the first of which include PAK1, 2 and 3, and can be activated by Cdc42/Rac binding. Group 1 PAKs contain an autoinhibitory domain whose activity is regulated by Cdc42/Rac binding. The group 1 PAKs are known to be involved in cellular processes such as gene transcription, apoptosis, and cell morphology and motility. Much less is known about the second group, which includes PAK4, 5 and 6. These proteins are not activated by Cdc42/Rac binding. PAK4 was initially identified as a novel effector of Cdc42Hs. Co-expression of PAK4 and Cdc42Hs resulted in induction of filopodia and actin polymerization, showing that it is involved in cytoskeletal reorganization. Other experiments have shown PAK4 to be essential for embryonic viability and proper neuronal development. PAK4 has also been implicated in anchorage-independent growth of tumor cells and is required for activation of several cancer prosurvival pathways.

Type:
Antigen: PAK4
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité