Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Nous tenons à vous informer que notre plateforme d’e-commerce fera l’objet d’une procédure de maintenance planifiée entre 6:00 et 14:00 ET le 26 janvier 2025. Au cours de cette période, notre site ne sera pas disponible. Merci de votre compréhension.

Anti-AID Rabbit Polyclonal Antibody

Fournisseur: ProSci Inc.
3091
PRSI3091EA 435 EUR InStock
PRSI3091
Anti-AID Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
AID Antibody: Activation-induced cytidine deaminase (AID) was initially discovered as a homolog of the apolipoprotein B RNA-editing cytidine deaminase 1 (APOBEC1) that showed cytidine deaminase properties in stimulated B cell lines. It is necessary for somatic hypermutation and class switch recombination in B cells, but inappropriate or dysregulated expression AID is often found in tumors and B cell neoplasms. Although it is structurally and functionally similar to the APOBEC proteins, it appears unlikely that AID deaminates dC to dU residues in HIV cDNA as does APOBEC3G.

Type:
Antigen: AID
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité