Human BAFF receptor peptide (15 aa near C-terminus)
Fournisseur: ProSci Inc.
3097P
PRSI3097PEA 122 EUR InStock
PRSI3097P
Human BAFF receptor peptide (15 aa near C-terminus)
Protéines et Peptides
BAFF receptor peptide is used for blocking the activity of BAFF-R antibody.
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité