Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-MDM4 Rabbit Polyclonal Antibody

Fournisseur: ProSci Inc.
31-050
PRSI31-050EA 660 EUR InStock
PRSI31-050
Anti-MDM4 Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
MDM4 inhibits p53- and p73-mediated cell cycle arrest and apoptosis by binding its transcriptional activation domain. It inhibits degradation of MDM2. It can reverse MDM2-targeted degradation of p53 while maintaining suppression of p53 transactivation and apoptotic functions. The human MDM4 gene, which plays a role in apoptosis, encodes a 490-amino acid protein containing a RING finger domain and a putative nuclear localization signal. The MDM4 putative nuclear localization signal, which all Mdm proteins contain, is located in the C-terminal region of the protein. The mRNA is expressed at a high level in thymus and at lower levels in all other tissues tested. MDM4 protein produced by in vitro translation interacts with p53 via a binding domain located in the N-terminal region of the MDM4 protein. MDM4 shows significant structural similarity to p53-binding protein MDM2. Publication Note: This RefSeq record includes a subset of the publications that are available for this gene. Please see the Entrez Gene record to access additional publications.

Antibody is purified by peptide affinity chromatography method.

Antibody is lyophilized in PBS buffer with 2% sucrose. Add 50 μL of distilled water. Final antibody concentration is 1 mg/mL.

Aliquot and store at -20°C or below. Avoid multiple freeze-thaw cycles.

Type:
Antigen: MDM4
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype:
Reactivity: Human

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité