Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-MDM4 Rabbit Polyclonal Antibody

Fournisseur: ProSci Inc.
31-051
PRSI31-051EA 601 EUR InStock
PRSI31-051
Anti-MDM4 Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
MDM4 inhibits p53- and p73-mediated cell cycle arrest and apoptosis by binding its transcriptional activation domain. inhibits degradation of MDM2. It can reverse MDM2-targeted degradation of p53 while maintaining suppression of p53 transactivation and apoptotic functions.The human MDM4 gene, which plays a role in apoptosis, encodes a 490-amino acid protein containing a RING finger domain and a putative nuclear localization signal. The MDM4 putative nuclear localization signal, which all Mdm proteins contain, is located in the C-terminal region of the protein. The mRNA is expressed at a high level in thymus and at lower levels in all other tissues tested. MDM4 protein produced by in vitro translation interacts with p53 via a binding domain located in the N-terminal region of the MDM4 protein. MDM4 shows significant structural similarity to p53-binding protein MDM2. Publication Note: This RefSeq record includes a subset of the publications that are available for this gene. Please see the Entrez Gene record to access additional publications.

Antibody is purified by protein A chromatography method.

Antibody is lyophilized in PBS buffer with 2% sucrose. Add 100 μL of distilled water. Final antibody concentration is 1 mg/mL.

Aliquot and store at -20°C or below. Avoid multiple freeze-thaw cycles.

Type:
Antigen: MDM4
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype:
Reactivity: Human

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité