Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-RGS10 Rabbit Polyclonal Antibody

Fournisseur: ProSci Inc.
31-068
PRSI31-068EA 660 EUR InStock
PRSI31-068
Anti-RGS10 Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
RGS10 inhibits signal transduction by increasing the GTPASE activity of G protein alpha subunits thereby driving them into their inactive GDP-bound form. It associates specifically with the activated forms of the G protein subunits G (I)-ALPHA and G (Z)-alpha but fails to interact with the structurally and functionally distinct G (S)-alpha subunit. Activity on G (Z)-alpha is inhibited by palmitoylation of the G-protein.

Antibody is purified by peptide affinity chromatography method.

Antibody is lyophilized in PBS buffer with 2% sucrose. Add 50 μL of distilled water. Final antibody concentration is 1 mg/mL.

Aliquot and store at -20°C or below. Avoid multiple freeze-thaw cycles.

Type:
Antigen: RGS10
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype:
Reactivity: Human

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité