Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-CHRNA9 Rabbit Polyclonal Antibody

Fournisseur: ProSci Inc.
31-094
PRSI31-094EA 660 EUR InStock
PRSI31-094
Anti-CHRNA9 Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
CHRNA9 is a member of the ligand-gated ionic channel family and nicotinic acetylcholine receptor superfamily. CHRNA9 is a plasma membrane protein that forms homo- or hetero-oligomeric divalent cation channels. It is involved in cochlea hair cell development and is also expressed in the outer hair cells (OHCs) of the adult cochlea.This gene is a member of the ligand-gated ionic channel family and nicotinic acetylcholine receptor gene superfamily. It encodes a plasma membrane protein that forms homo- or hetero-oligomeric divalent cation channels. This protein is involved in cochlea hair cell development and is also expressed in the outer hair cells (OHCs) of the adult cochlea. The protein is additionally expressed in keratinocytes, the pituitary gland, B-cells and T-cells.

Antibody is purified by peptide affinity chromatography method.

Antibody is lyophilized in PBS buffer with 2% sucrose. Add 50 μL of distilled water. Final antibody concentration is 1 mg/mL.

Aliquot and store at -20°C or below. Avoid multiple freeze-thaw cycles.

Type:
Antigen: CHRNA9
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype:
Reactivity:

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité