Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-CHRNB3 Rabbit Polyclonal Antibody

Fournisseur: ProSci Inc.
31-097
PRSI31-097EA 660 EUR InStock
PRSI31-097
Anti-CHRNB3 Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
Nicotinic acetylcholine receptors (nAChRs) are ligand-gated ion channels nAChRs are pentameric structures that are made up of combinations of individual subunits. CHRNB3 is one of the subunits of nAChR. Twelve neuronal nAChR subunits have been described, alpha2-alpha10 and beta2-beta4. CHRNB3 decreased the channel mean open time and burst length. There was also an increase in single channel slope conductance. On the other hand, the calcium permeability and the pharmacological properties of beta3-containing receptors differed little from those of without beta3. Dysfunction of nAChR has been linked to a number of human diseases such as schizophrenia, Alzheimer's and Parkinson's diseases. nAChRs also play a significant role in nicotine addiction.

Antibody is purified by peptide affinity chromatography method.

Antibody is lyophilized in PBS buffer with 2% sucrose. Add 50 μL of distilled water. Final antibody concentration is 1 mg/mL.

Aliquot and store at -20°C or below. Avoid multiple freeze-thaw cycles.

Type:
Antigen: CHRNB3
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype:
Reactivity:

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité