Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-APBA1 Rabbit Polyclonal Antibody

Fournisseur: ProSci Inc.
31-125
PRSI31-125EA 589 EUR InStock
PRSI31-125
Anti-APBA1 Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
APBA1 is a member of the X11 protein family. It is a neuronal adaptor protein that interacts with the Alzheimer's disease amyloid precursor protein (APP). It stabilises APP and inhibits production of proteolytic APP fragments including the A beta peptide that is deposited in the brains of Alzheimer's disease patients. APBA1 is believed to be involved in signal transduction processes. It is also regarded as a putative vesicular trafficking protein in the brain that can form a complex with the potential to couple synaptic vesicle exocytosis to neuronal cell adhesion.

Antibody is purified by peptide affinity chromatography method.

Antibody is lyophilized in PBS buffer with 2% sucrose. Add 50 μL of distilled water. Final antibody concentration is 1 mg/mL.

Aliquot and store at -20°C or below. Avoid multiple freeze-thaw cycles.

Type:
Antigen: APBA1
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype:
Reactivity: Human

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité