Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Nous tenons à vous informer que notre plateforme d’e-commerce fera l’objet d’une procédure de maintenance planifiée entre 6:00 et 14:00 ET le 26 janvier 2025. Au cours de cette période, notre site ne sera pas disponible. Merci de votre compréhension.

Anti-CTCF Rabbit Polyclonal Antibody

Fournisseur: ProSci Inc.
31-172
PRSI31-172EA 660 EUR InStock
PRSI31-172
Anti-CTCF Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
CTCF is a transcriptional regulator protein with 11 highly conserved zinc finger (ZF) domains. This nuclear protein is able to use different combinations of the ZF domains to bind different DNA target sequences and proteins. Depending upon the context of the site, the protein can bind a histone acetyltransferase (HAT)-containing complex and function as a transcriptional activator or bind a histone deacetylase (HDAC)-containing complex and function as a transcriptional repressor. If the protein is bound to a transcriptional insulator element, it can block communication between enhancers and upstream promoters, thereby regulating imprinted expression. Mutations in CTCF have been associated with invasive breast cancers, prostate cancers, and Wilms' tumors.This gene is a member of the BORIS + CTCF gene family and encodes a transcriptional regulator protein with 11 highly conserved zinc finger (ZF) domains. This nuclear protein is able to use different combinations of the ZF domains to bind different DNA target sequences and proteins. Depending upon the context of the site, the protein can bind a histone acetyltransferase (HAT)-containing complex and function as a transcriptional activator or bind a histone deacetylase (HDAC)-containing complex and function as a transcriptional repressor. If the protein is bound to a transcriptional insulator element, it can block communication between enhancers and upstream promoters, thereby regulating imprinted expression. Mutations in this gene have been associated with invasive breast cancers, prostate cancers, and Wilms' tumors.

Antibody is purified by peptide affinity chromatography method.

Antibody is lyophilized in PBS buffer with 2% sucrose. Add 50 μL of distilled water. Final antibody concentration is 1 mg/mL.

Aliquot and store at -20°C or below. Avoid multiple freeze-thaw cycles.

Type:
Antigen: CTCF
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype:
Reactivity:

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité